2,5-Dicloro-4-iodopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345414-10G OR345414-25G OR345414-5G
APOSOR345414-10GEA 177 EUR
APOSOR345414-10G APOSOR345414-25G APOSOR345414-5G
2,5-Dicloro-4-iodopiridina 98%
2,5-Dicloro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₂Cl₂IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185538
Núm. CAS: 796851-03-1