2,3-Dicloro-6-metoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR345420-1G
APOSOR345420-1GEA 56.7 EUR
APOSOR345420-1G
2,3-Dicloro-6-metoxipiridina
2,3-Dicloro-6-metoxipiridina
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669402
Núm. CAS: 83732-68-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III