2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-2-bromo-3-nitropyridine
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 215 EUR
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Formula: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656226
Núm. CAS: 84487-14-9