3-Bromo-2-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345437-25G
APOSOR345437-25GEA 136 EUR
APOSOR345437-25G
3-Bromo-2-metoxibenzonitrilo 98%
3-Bromo-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834773
Núm. CAS: 874472-98-7