4-Bromo-3-iodopiridina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR345446-1G OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA 42.2 EUR
APOSOR345446-1G APOSOR345446-5G
4-Bromo-3-iodopiridina
4-Bromo-3-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
MW: 283,8900 g/mol
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04112578
Núm. CAS: 89167-20-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR