5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine
OR345455-25G
OR345455-5G
OR345455-1G
APOSOR345455-25GEA
226
EUR
APOSOR345455-25G
APOSOR345455-5G
APOSOR345455-1G
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formula:
C₅H₂BrClIN MW: 318,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08688585 Núm. CAS: 928653-73-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |