5-Nitropyridin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345456-1G OR345456-250MG
APOSOR345456-1GEA 0 EUR
APOSOR345456-1G APOSOR345456-250MG
5-Nitropyridin-3-amine 98%
5-Nitropyridin-3-amine
Formula: C5H5N3O2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114212
Núm. CAS: 934-59-8