2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345498-1G OR345498-250MG
APOSOR345498-1GEA 0 EUR
APOSOR345498-1G APOSOR345498-250MG
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519295
Núm. CAS: 54232-03-0