4'-(Methylthio)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3455-25G OR3455-5G
APOSOR3455-25GEA 43.5 EUR
APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenone
4'-(Methylthio)acetophenone
Formula: C₉H₁₀OS
Pto. Ebullición: 135 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039835
Núm. CAS: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1