3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345523-1G OR345523-5G
APOSOR345523-1GEA 65.4 EUR
APOSOR345523-1G APOSOR345523-5G
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839270
Núm. CAS: 856834-95-2