4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345542-1G OR345542-250MG
APOSOR345542-1GEA 246 EUR
APOSOR345542-1G APOSOR345542-250MG
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol
Formula: C₅H₅N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040284
Núm. CAS: 99479-77-3