4-Cloro-2-metil-3-nitropiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-3-nitro-2-picolina
OR345551-1G OR345551-250MG
APOSOR345551-1GEA 150 EUR
APOSOR345551-1G APOSOR345551-250MG
4-Cloro-2-metil-3-nitropiridina 95%
4-Cloro-2-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11215572
Núm. CAS: 23056-35-1