5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-2,3-dibromopyridine
OR345555-1G OR345555-5G
APOSOR345555-1GEA 52.2 EUR
APOSOR345555-1G APOSOR345555-5G
5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
5,6-Dibromopyridin-3-amine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110698
Núm. CAS: 53242-19-6