6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR345567-5G OR345567-1G OR345567-25G
APOSOR345567-5GEA 125 EUR
APOSOR345567-5G APOSOR345567-1G APOSOR345567-25G
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrClIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11857690
Núm. CAS: 1138444-17-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III