N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
OR345618-25G OR345618-100G
APOSOR345618-25GEA 81.2 EUR
APOSOR345618-25G APOSOR345618-100G
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formula: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671489
Núm. CAS: 51857-17-1