Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR345708-1G OR345708-250MG OR345708-5G
APOSOR345708-1GEA 151 EUR
APOSOR345708-1G APOSOR345708-250MG APOSOR345708-5G
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09743496
Núm. CAS: 1060816-22-9