4-Clorotioanisol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfuro de 4-clorofenilo y metilo, 1-Cloro-4-(metiltio)benceno
OR3459-100G OR3459-25G OR3459-500G
APOSOR3459-100GEA 92.8 EUR
APOSOR3459-100G APOSOR3459-25G APOSOR3459-500G
4-Clorotioanisol
4-Clorotioanisol
Formula: C₇H₇ClS
Pto. Ebullición: 223 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013643
Núm. CAS: 123-09-1
EINECS: 204-600-5