N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346001-1G OR346001-500MG
APOSOR346001-1GEA 0 EUR
APOSOR346001-1G APOSOR346001-500MG
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₂
MW: 249,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568176
Núm. CAS: 159016-22-5