N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346003-1G OR346003-500MG
APOSOR346003-1GEA 0 EUR
APOSOR346003-1G APOSOR346003-500MG
N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568178
Núm. CAS: 1053655-69-8