N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346004-1G OR346004-500MG
APOSOR346004-1GEA 0 EUR
APOSOR346004-1G APOSOR346004-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568180
Núm. CAS: 159016-24-7