N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346005-1G OR346005-500MG
APOSOR346005-1GEA 0 EUR
APOSOR346005-1G APOSOR346005-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568181
Núm. CAS: 1053655-73-4