N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346006-1G
OR346006-500MG
APOSOR346006-1GEA
0
EUR
APOSOR346006-1G
APOSOR346006-500MG
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula:
C₁₃H₁₉N₃O₂ MW: 249,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10568182 Núm. CAS: 1053655-75-6 |