N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346007-1G OR346007-500MG
APOSOR346007-1GEA 0 EUR
APOSOR346007-1G APOSOR346007-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₄H₂₁N₃O₄
MW: 295.34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568183
Núm. CAS: 1053655-77-8