N'-[1-Amino-2-(3-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346010-1G OR346010-500MG
APOSOR346010-1GEA 0 EUR
APOSOR346010-1G APOSOR346010-500MG
N'-[1-Amino-2-(3-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
MW: 299,76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568186
Núm. CAS: 1053655-83-6