N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346011-1G OR346011-500MG
APOSOR346011-1GEA 0 EUR
APOSOR346011-1G APOSOR346011-500MG
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568187
Núm. CAS: 1053655-85-8