N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346012-1G OR346012-500MG
APOSOR346012-1GEA 0 EUR
APOSOR346012-1G APOSOR346012-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568189
Núm. CAS: 1053655-91-6