N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346014-1G OR346014-500MG
APOSOR346014-1GEA 0 EUR
APOSOR346014-1G APOSOR346014-500MG
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568194
Núm. CAS: 1053656-02-2