N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346015-1G OR346015-500MG
APOSOR346015-1GEA 0 EUR
APOSOR346015-1G APOSOR346015-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568195
Núm. CAS: 1053656-05-5