N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346016-1G OR346016-500MG
APOSOR346016-1GEA 0 EUR
APOSOR346016-1G APOSOR346016-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₃
MW: 334,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568196
Núm. CAS: 1053656-08-8