N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346017-1G OR346017-500MG
APOSOR346017-1GEA 0 EUR
APOSOR346017-1G APOSOR346017-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568197
Núm. CAS: 1053656-11-3