1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-(3-aminopropyl)piperazine-1-carboxylate
OR346019-5G
APOSOR346019-5GEA 215 EUR
APOSOR346019-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine
Formula: C₁₂H₂₅N₃O₂
MW: 243,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808578
Núm. CAS: 373608-48-1