Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR346023-1G OR346023-500MG
APOSOR346023-1GEA 0 EUR
APOSOR346023-1G APOSOR346023-500MG
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉N₃O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568205
Núm. CAS: 652158-82-2