N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346031-1G OR346031-500MG
APOSOR346031-1GEA 0 EUR
APOSOR346031-1G APOSOR346031-500MG
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₂₅N₃O₂
MW: 255,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568242
Núm. CAS: 1053657-10-5