N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346032-1G OR346032-500MG
APOSOR346032-1GEA 0 EUR
APOSOR346032-1G APOSOR346032-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₂₅N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568244
Núm. CAS: 1053657-19-4