N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346033-1G
OR346033-500MG
APOSOR346033-1GEA
0
EUR
APOSOR346033-1G
APOSOR346033-500MG
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula:
C₁₁H₂₁N₃O₂ MW: 227,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10568246 Núm. CAS: 1053657-24-1 |