N'-[1-[(Furan-2-ylmethyl)amino]2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester

Proveedor: Apollo Scientific

OR346034-1G OR346034-500MG
APOSOR346034-1GEA 0 EUR
APOSOR346034-1G APOSOR346034-500MG
N'-[1-[(Furan-2-ylmethyl)amino]2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-[(Furan-2-ylmethyl)amino]2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₈H₂₃N₃O₃
MW: 329,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568247
Núm. CAS: 1053657-29-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR