N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346035-1G OR346035-500MG
APOSOR346035-1GEA 0 EUR
APOSOR346035-1G APOSOR346035-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568248
Núm. CAS: 1053657-34-3