N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346036-1G OR346036-500MG
APOSOR346036-1GEA 0 EUR
APOSOR346036-1G APOSOR346036-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₃
MW: 305,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568249
Núm. CAS: 1053657-38-7