N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346038-1G OR346038-500MG
APOSOR346038-1GEA 0 EUR
APOSOR346038-1G APOSOR346038-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₂₄ClN₃O₂
MW: 337,85 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568251
Núm. CAS: 1053657-48-9