N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346040-1G OR346040-500MG
APOSOR346040-1GEA 0 EUR
APOSOR346040-1G APOSOR346040-500MG
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568253
Núm. CAS: 159016-25-8