N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346042-1G OR346042-500MG
APOSOR346042-1GEA 0 EUR
APOSOR346042-1G APOSOR346042-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₈H₂₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568256
Núm. CAS: 1053657-66-1