N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346043-1G OR346043-500MG
APOSOR346043-1GEA 0 EUR
APOSOR346043-1G APOSOR346043-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₂₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568257
Núm. CAS: 1053657-71-8