N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346044-1G OR346044-500MG
APOSOR346044-1GEA 0 EUR
APOSOR346044-1G APOSOR346044-500MG
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568258
Núm. CAS: 1053657-78-5