N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346045-1G
OR346045-500MG
APOSOR346045-1GEA
0
EUR
APOSOR346045-1G
APOSOR346045-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₈H₂₂ClN₃O₃ MW: 363,85 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10568259 Núm. CAS: 1053657-85-4 |