N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR346047-1G OR346047-500MG
APOSOR346047-1GEA 0 EUR
APOSOR346047-1G APOSOR346047-500MG
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₂₅N₃O₄
MW: 323,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568262
Núm. CAS: 1053658-05-1