2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR346053-1G OR346053-5G
APOSOR346053-1GEA 333 EUR
APOSOR346053-1G APOSOR346053-5G
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09809469
Núm. CAS: 147111-30-6