2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR346059-1G OR346059-5G
APOSOR346059-1GEA 0 EUR
APOSOR346059-1G APOSOR346059-5G
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738644
Núm. CAS: 51818-19-0