tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(aminomethyl)benzoate
OR346066-1G
APOSOR346066-1GEA 243 EUR
APOSOR346066-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275208
Núm. CAS: 102638-45-9