2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR346069-1G OR346069-5G
APOSOR346069-1GEA 0 EUR
APOSOR346069-1G APOSOR346069-5G
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Formula: C₉H₁₁NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414738
Núm. CAS: 35582-11-7