C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Aminomethyl-3-(phenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
OR346073-1G OR346073-5G
APOSOR346073-1GEA 0 EUR
APOSOR346073-1G APOSOR346073-5G
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formula: C₉H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06166274
Núm. CAS: 90564-77-5